2-Bromopyridine-5-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4713-5G OR4713-25G OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4713-5G APOSOR4713-25G APOSOR4713-100G
2-Bromopyridine-5-ol 98%
2-Bromopyridine-5-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114184
Numéro CAS: 55717-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité