2-Chloro-1,3-dinitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471349-25G OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA 690 EUR InStock
APOSOR471349-25G APOSOR471349-5G
2-Chloro-1,3-dinitrobenzène
2-Chloro-1,3-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014689
Numéro CAS: 606-21-3
ONU: 3441
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité