2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-(2-hydroxyethyl)pyridine
OR471389-1G OR471389-250MG
APOSOR471389-1GEA 273 EUR InStock
APOSOR471389-1G APOSOR471389-250MG
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000073
Numéro CAS: 955370-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité