2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471510-1G OR471510-250MG
APOSOR471510-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR471510-1G APOSOR471510-250MG
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₂Cl₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109463
Numéro CAS: 938443-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité