2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-6,7-dihydro-3H-cyclopentapyrimidin-4(5H)-one
OR471549-1G OR471549-5G
APOSOR471549-1GEA 286 EUR InStock
APOSOR471549-1G APOSOR471549-5G
2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
2-sulphanyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
Formule: C₇H₈N₂OS
MW: 168,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223637
Numéro CAS: 35563-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité