[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471576-1G OR471576-5G
APOSOR471576-1GEA 611 EUR InStock
APOSOR471576-1G APOSOR471576-5G
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
[2-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693704
Numéro CAS: 138-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité