4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl N-Fmoc-L-aspartate, N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
OR471606-25G OR471606-100G
APOSOR471606-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR471606-25G APOSOR471606-100G
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate
Formule: C₂₆H₂₃NO₆
MW: 445,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065630
Numéro CAS: 86060-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité