2-Chlorothioxanthone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR471609-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR471609-100G
2-Chlorothioxanthone 98%
2-Chlorothioxanthone
Formule: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005067
Numéro CAS: 86-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité