N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Gly-OtBu, N-Boc-glycine tert-Butyl Ester
OR471611-100G
APOSOR471611-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR471611-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191866
Numéro CAS: 111652-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité