L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR471616-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR471616-100G
L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₄O₂
MW: 261,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038948
Numéro CAS: 26340-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité