2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
OR471618-100G OR471618-25G OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR471618-100G APOSOR471618-25G APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006604
Numéro CAS: 6089-04-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité