Hydrogénosuccinate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Hydrogénosuccinate d'éthyle 97%
Hydrogénosuccinate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Point d'ébullition: 248 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.141 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053346
Numéro CAS: 1070-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité