2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR471629-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR471629-25G APOSOR471629-100G APOSOR471629-5G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05738885
Numéro CAS: 3842-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité