Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl benzimidate hydrochloride 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR471631-100GEA 259 EUR InStock
APOSOR471631-100G
Ethyl benzimidate hydrochloride 97%
Ethyl benzimidate hydrochloride


Formule: C₉H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043246
Numéro CAS: 5333-86-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité