L-Threonine benzyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,3R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OBzl.HCl
OR471632-25G
APOSOR471632-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR471632-25G
L-Threonine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Threonine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 245,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038977
Numéro CAS: 33645-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité