DL-3-Phenyllactic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DL-β-Phenyllactic acid
OR471633-100G OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR471633-100G APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065928
Numéro CAS: 828-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité