Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
OR471634-100G OR471634-25G
APOSOR471634-100GEA 209 EUR InStock
APOSOR471634-100G APOSOR471634-25G
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄S
MW: 399,505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037130
Numéro CAS: 67436-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité