N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471635-100G OR471635-10G OR471635-25G
APOSOR471635-100GEA 696 EUR InStock
APOSOR471635-100G APOSOR471635-10G APOSOR471635-25G
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine
Formule: C₂₄H₂₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236747
Numéro CAS: 27486-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité