(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique 98%
(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique
Formule: H₃CBrCHCOOH
MW: 152,98 g/mol
Densité: 1.692 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145205
Numéro CAS: 10009-70-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité