2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471639-100G OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA 237 EUR InStock
APOSOR471639-100G APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703669
Numéro CAS: 13472-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité