Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471642-10G OR471642-25G
APOSOR471642-10GEA 115 EUR InStock
APOSOR471642-10G APOSOR471642-25G
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016133
Numéro CAS: 205448-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité