D-α-Aminoadipic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471645-10G OR471645-25G
APOSOR471645-10GEA 80 EUR InStock
APOSOR471645-10G APOSOR471645-25G
D-α-Aminoadipic acid 97%
D-α-Aminoadipic acid
Formule: C₆H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063118
Numéro CAS: 7620-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité