Benzyl-(S)-(-)-lactate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl L-lactate, (S)-(-)-Lactic Acid Benzyl Ester, Benzyl (S)-Lactate
OR471654-25G
APOSOR471654-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR471654-25G
Benzyl-(S)-(-)-lactate 98%
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209546
Numéro CAS: 56777-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité