5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-3-pyridinol, 2,3-Dichloro-5-hydroxypyridine
OR471663-5G
APOSOR471663-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR471663-5G
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
5,6-Dichloropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835219
Numéro CAS: 110860-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité