4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-5-chlorocoumaran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic Acid
OR471664-5G
APOSOR471664-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR471664-5G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923204
Numéro CAS: 123654-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité