[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₃Cl₂N₃
MW: 198,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801038
Numéro CAS: 858513-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité