Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR471667-1GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Point de fusion: 152…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672527
Numéro CAS: 146727-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité