1,3,5-Triformylbenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
OR471671-1G
APOSOR471671-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR471671-1G
1,3,5-Triformylbenzene 97%
1,3,5-Triformylbenzene
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182470
Numéro CAS: 3163-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité