4-(4-Bromophenyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471674-5G
APOSOR471674-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR471674-5G
4-(4-Bromophenyl)pyridine 98%
4-(4-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956748
Numéro CAS: 39795-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité