2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471685-5G
APOSOR471685-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR471685-5G
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378504
Numéro CAS: 394729-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité