2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471690-10G OR471690-1G OR471690-5G
APOSOR471690-10GEA 1330 EUR InStock
APOSOR471690-10G APOSOR471690-1G APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375371
Numéro CAS: 66909-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité