Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
OR471693-5G
APOSOR471693-5GEA 136 EUR InStock
APOSOR471693-5G
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045401
Numéro CAS: 1086391-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité