1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-boronic acid pinacol ester
OR471694-5G
APOSOR471694-5GEA 104 EUR InStock
APOSOR471694-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114000
Numéro CAS: 1020174-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité