(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471710-1G OR471710-250MG
APOSOR471710-1GEA 753 EUR InStock
APOSOR471710-1G APOSOR471710-250MG
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 915925-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité