4-Chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4722-1KGEA 764 EUR InStock
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-50G APOSOR4722-250G
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: 90…94 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001813
Numéro CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité