3-Méthylbenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4723-5GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR4723-5G APOSOR4723-25G
3-Méthylbenzylamine 97%
3-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 202…205 °C
Densité: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008118
Numéro CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité