Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzylidènecyclohexanone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR4726-1G OR4726-5G OR4726-10G
APOSOR4726-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR4726-1G APOSOR4726-5G APOSOR4726-10G
2-Benzylidènecyclohexanone 98%
2-Benzylidènecyclohexanone


Formule: C₁₃H₁₄O
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C/20mmHg
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070483
Numéro CAS: 5682-83-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité