6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,4600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971930
Numéro CAS: 169833-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité