Allène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4738-25G OR4738-100G
APOSOR4738-25GEA 423 EUR InStock
APOSOR4738-25G APOSOR4738-100G
Allène 96%
Allène
Contains up to 4% propene.
Formule: C₃H₄
Point d'ébullition: –34 °C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.647 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008566
Numéro CAS: 463-49-0
EINECS: 207-335-3
ONU: 2200
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité