2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formule: C₇H₁₅N₃O
Point de fusion: 154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052662
Numéro CAS: 175136-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité