1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 135…139 °C/95mmHg
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008135
Numéro CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
ONU: 2733
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité