3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazine-3-amine
APOSOR4754-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4754-25G APOSOR4754-100G
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
3-Amino-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité