2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015546
Numéro CAS: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité