Ethoxyacetylene 50% dans l'hexane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% dans l'hexane
Ethoxyacetylene
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 55…56 °C
Densité: 0.718 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009247
Numéro CAS: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité