2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₅H₇BN₂O₃
MW: 153,9317 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094664
Numéro CAS: 628692-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité