2-Amino-4-bromopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646115
Numéro CAS: 84249-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité