2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216484
Numéro CAS: 205985-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité