Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR47821-25GEA 263 EUR InStock
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C/6mmHg
Densité: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075323
Numéro CAS: 4136-95-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité