1,2,4,5-Tétrabromobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR47827-1G OR47827-5G
APOSOR47827-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR47827-1G APOSOR47827-5G
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
Formule: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000063
Numéro CAS: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité