4-Amino-2,6-dichlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4785-100G OR4785-25G
APOSOR4785-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR4785-100G APOSOR4785-25G
4-Amino-2,6-dichlorophénol
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007875
Numéro CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité